missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corepoint Scientific™ Réfrigérateur de banque de sang
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 22651389
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity (English):
23 pi³.
49 pi³.
Door Style:
Swing Glass
Swing Glass avec enregistreur de partitions
Swing solide
Swing solide avec enregistreur de partitions
No. of Doors:
1
2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacity (English) Door Style No. of Doors
22651389 23 pi³. Swing Glass 1
22651390 23 pi³. Swing Glass avec enregistreur de partitions 1
22651391 23 pi³. Swing solide 1
22651392 23 pi³. Swing solide avec enregistreur de partitions 1
22651393 49 pi³. Swing Glass 2
22651394 49 pi³. Swing Glass avec enregistreur de partitions 2
22651395 49 pi³. Swing solide 2
22651396 49 pi³. Swing solide avec enregistreur de partitions 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 22651389 Fournisseur Corepoint Scientific™ Code fournisseur NSBR231WSG/0

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce réfrigérateur de banque de sang est conçu pour offrir un stockage de qualité et une protection maximale pour le sang qui sauve des vies. Conformément aux exigences établies par l’AABB pour l’entreposage frigorifique des produits à base de sang et conformément aux dispositifs médicaux de classe II inscrits par la FDA.

  • Contrôle optimal de la température avec un microprocesseur PID
  • Contrôleur intelligent
  • Réfrigérants conformes à l’EPA SNAP
  • Toute la gamme d’alarmes
  • Éclairage intérieur à DEL
  • Intérieurs en acier inoxydable
  • Tiroirs coulissants
  • Port d’accès à la sonde

Spécifications

Type Réfrigérateur de sang
Capacity (English) 23 pi³.
Capacity (Metric) 651 L
Temperature Range 1 °C à 10 °C
Temperature Sensor Microprocesseur PID
Refrigerant Réfrigérant hydrocarbure naturel
Door Style Swing Glass
No. of Doors 1
Drawers 7 tiroirs, option 8e
Cabinet Material Acier peint
Exterior Finish Acier revêtu en poudre
Insulation Uréthane
Certifications/Compliance EPA SNAP, FDA (US Food and Drug Administration), AABB
Style Debout
Display Affichage LCD
Color Blanc
Condenser Type Forcé par les fans
Ports Port d’accès à la sonde
Warranty Garantie de 2 ans pour les pièces et la main-d’œuvre, garantie de 7 ans pour le compresseur
Defrost Cycle
Monitoring Options Systèmes d’alarme intégrés
Compressor V-drive
Amperage 3 A
Plug Type NEMA 5-15
Voltage 100/120 V
Holds Poches de sang (400+)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats