missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Milieu de gélose (TSA au sang de mouton )
Description
Cultiver de nombreux organismes fastidieux à l’aide de la gélose au sang Thermo Scientific™ (TSA avec sang de mouton), un milieu de culture non sélectif et polyvalent, avec l’ajout de sang de mouton dans la formulation permettant de détecter et de visualiser la présence de réactions hémolytiques et pouvant donc être utilisé comme outil de diagnostic.
La gélose tryptone soja (peptone de soja et hydrolysat de caséine) avec du sang de mouton défibriné est adaptée à la culture des aérobies et des anaérobies exigeantes, ces dernières pouvant être cultivées en cultures profondes ou par incubation dans des conditions d’anaérobie. La combinaison d’hydrolysat de caséine et de peptone de soja favorise une croissance optimale en raison d’une synergie entre les protéines de la caséine et les glucides des fèves de soja. Le sang de mouton défibriné stérile utilisé pour enrichir Le milieu permet d’observer les caractéristiques d’hémolyse de différentes bactéries comme les streptocoques, listeria, hemolytic Staphylococcus, Escherichia coli et Pseudomonas.
Certains produits ne sont pas offerts dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Remel™ et Oxoid™ les produits font maintenant partie de la marque Thermo Scientific qui associe des appareils de test manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants à une gamme complète de milieu de culture et de produits de diagnostic, afin d'offrir une solution complète de bout en bout permettant de vous fournir rapidement les produits dont vous aver besoin et les résultats de qualité dont dépend votre laboratoire.
Certains produits ne sont pas offerts dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Remel™ et Oxoid™ les produits font maintenant partie de la marque Thermo Scientific qui associe des appareils de test manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants à une gamme complète de milieu de culture et de produits de diagnostic, afin d'offrir une solution complète de bout en bout permettant de vous fournir rapidement les produits dont vous aver besoin et les résultats de qualité dont dépend votre laboratoire.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Référence industrielle : BAM. |
| Couleur | Rouge opaque |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Format | Mono-plaque de 85 mm |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Gélose sanguine |
| Type de produit | Plaques de gélose |
| Volume plein | 18.5 mL |
| Comprend | TSA w/ 5% de sang de mouton |
| Type d’emballage | Emballé sous film étirable - Une seule couche |
| Afficher plus de résultats |