missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Conseils d’automatisation conductrice pour Qiagen™ stations de travail

Numéro de catalogue. 21402354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (Metric):
300 μL
1 000 μL
1100 μL
Filtered:
Filtré
Non filtré
Fit for Purpose:
Stérile
Stérile et prêt pour la PCR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (Metric) Filtered Fit for Purpose
21402354 1100 μL Non filtré Stérile
21402353 1 000 μL Filtré Stérile et prêt pour la PCR
21402352 300 μL Non filtré Stérile
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 21402354 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 953251

Augmentez la performance du pipetage avec Thermo Scientific™ des astuces d’automatisation pour Qiagen™ les systèmes universels de pipetage, qui font l’objet d’un programme rigoureux de contrôle de la qualité en 15 points pour assurer la cohérence.

Augmentez la performance du pipetage avec Thermo Scientific™ des astuces d’automatisation pour Qiagen™ les systèmes universels de pipetage, qui font l’objet d’un programme rigoureux de contrôle de la qualité en 15 points pour assurer la cohérence. Leur droiture supérieure de la pointe et leur faible coefficient de variation offrent des performances précises et précises. Compatible avec : Qiagen Rosys, Colibri et BioRobot 3000/8000/9600/9604.

  • Disponible en version non stérile, stérile et avec la technologie de ART™ filtration
  • Testés au lot lors de la production sur une station de travail réelle pour laquelle ils sont créés
  • Coefficient de variation en pourcentage faible (%CV)

Spécifications

Volume (Metric) 1100 μL
Filtered Non filtré
Sterility Stérile
Color Noir
Format Portoir
Tip Style Conducteur
Packaging 96 embouts/plateau, 10 plateaux/valise
For Use With (Equipment) Adaptation universelle, Qiagen
Product Line Qiagen
Fit for Purpose Stérile