missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ BIX-01294, 95%
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | BIX-01294 |
| CAS | 935693-62-2 |
| Synonyme | 2-(Hexahydro-4-méthyl-1 H-1,4-diazépine-1-yl)-6,7-diméthoxy-N-[1-(phénylméthyl)-4-pipéridinyl]-4-quinazolinamine |
| Quantité | 100 mg |
| Formule moléculaire | C28 H38 N6 O2 |
| Poids de formule | 490.65 |
| Forme physique | Solide |
| Type de produit | Réactif |
| Pureté | 95% |