missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme secondaire pharmaceutique du bisoctrizole, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111012351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111012351 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111012351 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur PHR1913500MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les normes secondaires pharmaceutiques pour l’application dans le contrôle de la qualité offrent aux laboratoires et fabricants pharmaceutiques une alternative pratique et économique à la préparation de normes de travail internes

Spécifications

CAS 103597-45-1
Remarques sur le degré de pureté Ces normes secondaires offrent une multi-traçabilité vers les USP normes primaires , EP et BP, lorsqu’elles sont disponibles.
Formule linéaire C41H50N6O2
Numéro MDL MFCD01103222
Point de fusion 197 °C à 199 °C
Synonyme 2,2′-Methylenebis[6-(2 H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol]
Catégorie Matériel de référence certifié
Quantité 500 mg
Poids de formule 658.87
Niveau Matériel de référence certifié