missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bismarck Brown Y
Description
Coloration plasmatique pour mucines, cartilages et cellules de gobel. Le Bismarck Brown Y est utilisé pour colorer la mucine, le cartilage et les cellules du calice.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Coloration plasmatique pour les mucines, cartilages et cellules du gobel. Le Bismarck Brown Y est utilisé pour colorer la mucine, le cartilage et les cellules du gobelet.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’éthanol et le cellosolve. Insoluble dans l’acétone, le tétrachlorure de carbone et le benzène.
Notes
Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs.
Coloration plasmatique pour les mucines, cartilages et cellules du gobel. Le Bismarck Brown Y est utilisé pour colorer la mucine, le cartilage et les cellules du gobelet.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’éthanol et le cellosolve. Insoluble dans l’acétone, le tétrachlorure de carbone et le benzène.
Notes
Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bismarck Brown Y |
| Indice de Merck | 14,1253 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble in water; Slightly soluble in ethanol and cellosolve; Insoluble in acetone,carbon tetrachloride and benzene. |
| Poids de formule | 419.32 |
| Quantité | 25 g |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H228-H302+H312+H332 |
| Precautionary Statement | P210-P240-P241-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c |
| EINECSNumber | 233-314-3 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche