missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(tétrabutylammonium) dihydrogène pyrophosphate 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bis(tetrabutylammonium) Dihydrogen Pyrophosphate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 660.90 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |