missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dichromate de Bis(tétrabutyammonium) 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B112310G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B112310G 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B112310G Fournisseur TCI America Code fournisseur B112310G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 56660-19-6
Formule moléculaire C32H72Cr2N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 700.927
Numéro MDL MFCD00013104
Clé InChI MMKQSIQNDMIVIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis tetrabutylammonium dichromate, tbadc, tetrabutylammonium dichromate, bis tetrabutyl ammonium dichromate, acmc-1avk0, tetra-n-butylammonium dichromate, bis tetrabutylammonium ion chromate
PubChem CID 11767684
Nom de l’IUPAC oxy-(oxido(dioxo)chrome)oxy-dioxochrome; Tétrabutylazanium
SOURIRES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique Bis(tetrabutylammonium) Dichromate [Oxidizing Reagent]
Point de fusion 136 °C
Quantité 10 g
Numéro UN 3087
Poids de formule 700.93
Pourcentage de pureté ≥97,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (2)-0186
TSCA Non