missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(cyclohexanone)oxaldihydrazone, ≥99,0%, MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 210 °C à 214 °C; 210 °C à 214 °C |
| CAS | 370-81-0 |
| Formule linéaire | C14H22N4O2 |
| Quantité | 100 g |
| Poids de formule | 278.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (N); ≥99,0% |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | RO2520000 |