missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution de bis-acrylamide, 40%, 29:1, Hoefer™

Numéro de catalogue. HBGR429500
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
HBGR429500 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. HBGR429500 Fournisseur Hoefer Inc Code fournisseur GR429 500

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE)

Spécifications

Nom ou substance chimique Bis-Acrylamide Solution
Nom Remarque 29:1
CAS 110-26-9
Quantité 500 mL
Fourchette de pourcentages d’essai 40%
Formule moléculaire C7H10N2O2
Clé InChI ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Nom de l’IUPAC N-[(prop-2-énoylamino)méthyl]prop-2-énamide
Poids moléculaire (g/mol) 154.169
PubChem CID 8041
Niveau Biologie moléculaire Ultrapure
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats