missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution de bis-acrylamide, 30%, 19:1, Hoefer™
Description
Électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE)
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bis-Acrylamide Solution |
| Nom Remarque | 19:1 |
| CAS | 110-26-9 |
| Quantité | 500 mL |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 30% |
| Formule moléculaire | C7H10N2O2 |
| Clé InChI | ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N |
| SOURIRES | C=CC(=O)NCNC(=O)C=C |
| Nom de l’IUPAC | N-[(prop-2-énoylamino)méthyl]prop-2-énamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.169 |
| Afficher plus de résultats |