missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éther Bis(4-chlorobutyle) 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B0929500ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B0929500ML 500 mL
B092925ML 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B0929500ML Fournisseur TCI America Code fournisseur B0929500ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 6334-96-9
Formule moléculaire C8H16Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 199.115
Numéro MDL MFCD00019006
Clé InChI PVBMXMKIKMJQRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 4-chlorobutyl ether, 4,4'-dichlorodibutyl ether, ether, bis 4-chlorobutyl, 4-chlorobutyl ether, di chlorobutyl ether, butane, 1,1'-oxybis 4-chloro, 1,1'-oxydi-4-chlorobutane, 1,1'-oxybis 4-chlorobutane
PubChem CID 22800
Nom de l’IUPAC 1-chloro-4-(4-chlorobutoxy)butane
SOURIRES C(CCCl)COCCCCCl

Spécifications

Nom ou substance chimique Bis(4-chlorobutyl) Ether
Couleur Jaune
Point d’ébullition 132 °C
Quantité 500 mL
Poids de formule 199.12
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
RTECSNumber KN0400000
TSCA Oui