missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(2,2,6,6-tétraméthyle-4-pipéridyl-1-oxyle) sébacate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B56425G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B56425G 5 g
B56421G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B56425G Fournisseur TCI America Code fournisseur B56425G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2516-92-9
Formule moléculaire C28H50N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 510.716
Numéro MDL MFCD12756000
Clé InChI XVJWWMHPPKXKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Sebacic Acid Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl-1-oxyl) Ester, Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl-1-oxyl) Decanedioate, Decanedioic Acid Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl-1-oxyl) Ester
PubChem CID 6451408
Nom de l’IUPAC Décanedioate BIS(1-$l^{1}-oxydanyl-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-4-yl)
SOURIRES CC1(CC(CC(N1[O])(C)C)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC2CC(N(C(C2)(C)C)[O])(C)C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl-1-oxyl) Sebacate
Point de fusion 101 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 510.72
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Oui
Recommended Storage Réfrigérateur