missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide biphényl-2-carboxylique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P0906500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P0906500G 500 g
P090625G 25 g
P0906100G 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. P0906500G Fournisseur TCI America Code fournisseur P0906500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 947-84-2
Formule moléculaire C13H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.221
Numéro MDL MFCD00002463
Clé InChI ILYSAKHOYBPSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, o-phenylbenzoic acid, biphenyl-2-carboxylic acid, biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl carboxylic acid, diphenyl-2-carboxylic acid, phenylbenzoic acid
PubChem CID 70357
Nom de l’IUPAC Acide 2-phénylbenzoïque
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Biphenyl-2-carboxylic Acid
Point de fusion 113 °C
Point d’ébullition 344 °C
Quantité 500 g
Poids de formule 198.22
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline