missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biotine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B0463100MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B0463100MG 100 mg
B04631G 1 g
B04635G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. B0463100MG Fournisseur TCI America Code fournisseur B0463100MG

Identifiants chimiques

CAS 58-85-5
Formule moléculaire C10H16N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 244.31
Numéro MDL MFCD00005541
Clé InChI YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
Nom de l’IUPAC 5-{2-oxo-hexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl}acide pentanoïque
SOURIRES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12

Spécifications

Nom ou substance chimique Biotin
Point de fusion 230°C
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Poids de formule 244.31
Pourcentage de pureté ≥98.0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (9)-0852&(9)-1047
TSCA Yes