missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biotine-PEG11-Amine 93,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Biotin-PEG11-Amine |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 50 mg |
| Poids de formule | 770.98 |
| Pourcentage de pureté | ≥93,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |