Learn More
Bio-Serv™ Fast-Trac Activity Wheel, certifié
Description
- Soutient un comportement naturel et instinctif de course
- Fabriqué en polycarbonate haute température
- Autoclavables
- Sécuritaire pour laveuses de cage
- Certifié (Filtrage de contaminants)
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Type de produit | Activité de la roue Fast-Trac |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Polycarbonate |
| À utiliser avec (application) | Soutient un comportement naturel et instinctif de course |
| À utiliser avec (équipement) | Igloo de souris |