missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
StatLab Plat de coloration Bio-Optica pour l’histologie/cytologie
Description
- Un plat de coloration manuel adapté aux applications en laboratoire d’histologie et de cytologie, offrant une solution pratique et fiable pour les flux de travail réguliers de coloration sur lames.
- Chaque bol en plastique a une capacité de 300 ml, offrant un volume suffisant pour les réactifs de coloration courants tout en maintenant une utilisation efficace des réactifs.
- Fourni avec des couvercles ajustés pour aider à réduire l’évaporation, la contamination et l’exposition aux réactifs lors des processus de coloration.
- Un paquet pratique de 12 plats de teinture, idéal pour des laboratoires à haut débit et une utilisation quotidienne constante.
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 300 mL |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Réutilisable |
| Matériau | Plastique |
| Forme | Boîte rectangulaire |
| Stérilité | Non stériles |
| Traitement de surface | Non traitée |
| Catégorie | Plats de coloration histologique |
| Afficher plus de résultats |