missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bilobalide 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B438850MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B438850MG 50 mg
B438810MG 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B438850MG Fournisseur TCI America Code fournisseur B438850MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 33570-04-6
Formule moléculaire C15H18O8
Poids moléculaire (g/mol) 326.30
Numéro MDL MFCD00132880,MFCD00238547
Clé InChI MOLPUWBMSBJXER-YDGSQGCISA-N
PubChem CID 126963541
Nom de l’IUPAC (1S,4R,7R,8S,9R,11S)-9-tert-butyl-7,9-dihydroxy-3,5,12-trioxatétracyclo[6.6.0.0¹,¹¹.0⁴,⁸]tétradécane-2,6,13-trione
SOURIRES CC(C)(C)[C@]1(O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@@]22C(=O)O[C@@H]3OC(=O)[C@H](O)[C@]123

Spécifications

Nom ou substance chimique Bilobalide
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Poids de formule 326.30
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber LV1665000
TSCA Non
Recommended Storage Congélateur (-20 °C)