missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Disque biliaire

Numéro de catalogue. R21122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 disques/fiole
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
R21122 25 disques/fiole
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. R21122 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur RE21122

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Effectuer des tests de dépistage simples pour différencier le groupe Bacteroides fragilis des autres espèces de Bacteroides et identifier d’autres bactéries anaérobies avec ce disque imprégné de réactif prêt à être utilisé.

Différencier le groupe Bacteroides fragilis des autres espèces de Bacteroides et identifier d’autres bactéries anaérobies avec Thermo Scientific™ Remel™ un disque biliaire.

Yamazaki et al. ont remplacé le tubebiliaire 1 , utilisé auparavant pour différencier le groupe Bacteroides fragilis des autres espèces de Bacteroides . Ils ont utilisé un disque filtre imprégné de bile de 25 mg. En 1983, Weinberg et al. ont rapporté des résultats comparables à un disque biliaire de 15 mg qui aidait à distinguer clairement les anaérobies résistants et sensibles à labile 2.

Bacteroides fragilis est un bacille anaérobie à Gram négatif, le plus fréquemment guéri d’infections humaines. Les organismes résistants à la bile peuvent croître en présence de bile et présenter un schéma de croissance résistant autour du disque, tandis que les organismes sensibles à la bile présentent une zone d’inhibition autour du disque biliaire. Ce phénomène peut être utilisé pour différencier B. fragilis des autres espèces de Bacteroides et aider à l’identification d’autres bactéries anaérobies. B. fragilis est le seul bacille anaérobie à Gram négatif couramment rencontré qui n’est pas inhibé par la bile.3

  • Prêt à utiliser : disque imprégné de réactif. Ne nécessite pas de préparation supplémentaire
  • Interprétation facile :
    • Sensible : une zone inhibitrice autour du disque biliaire.
    • Résistant : schéma de croissance jusqu’au disque.

Le disque biliaire contient l’ingrédient réactif oxgall (15,0 mg/ml).

Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.

Remel™ et Thermo Scientific les produits font maintenant partie de la Oxoid™ marque.

Spécifications

Contenu et stockage 2°C à 8°C
Aperçu général Disque biliaire
Format Fiole
Quantité 25 disques/fiole