missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bicyclohexyl 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B0902500ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B0902500ML 500 mL
B090225ML 25 mL
B0902100ML 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. B0902500ML Fournisseur TCI America Code fournisseur B0902500ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 92-51-3
Formule moléculaire C12H22
Poids moléculaire (g/mol) 166.31
Numéro MDL MFCD00003815
Clé InChI WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bicyclohexyl, 1,1'-bicyclohexyl, dicyclohexyl, bicyclohexane, dicyclohexane, dodecahydrobiphenyl, cyclohexane, cyclohexyl, 1,1'-biphenyl, dodecahydro, 1,1'-bi cyclohexyl, 1, dodecahydro
PubChem CID 7094
Nom de l’IUPAC 1,1'-bi (cyclohexane)
SOURIRES C1CCC(CC1)C1CCCCC1

Spécifications

Nom ou substance chimique Bicyclohexyl
Couleur Incolore
Point d’ébullition 239 °C
Quantité 500 mL
Poids de formule 166.31
Pourcentage de pureté ≥99,0% (GC)
Forme physique Liquide