missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

[Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]triethoxysilane (mélange d’isomères) 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B32141G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B32141G 1 g
B32145G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B32141G Fournisseur TCI America Code fournisseur B32141G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 18401-43-9
Formule moléculaire C13H24O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 256.417
Numéro MDL MFCD00167591
Clé InChI HHKDWDAAEFGBAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-(Triethoxysilyl)-2-norbornene, 5-(Triethoxysilyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
PubChem CID 86718
Nom de l’IUPAC 5-bicyclo[2.2.1]hept-2-ényl(triethoxy)silane
SOURIRES CCO[Si](C1CC2CC1C=C2)(OCC)OCC

Spécifications

Nom ou substance chimique [Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]triethoxysilane (mixture of isomers)
Couleur Jaune
Point d’ébullition 104 °C
Quantité 1 g
Poids de formule 256.42
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide