missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ BI-2536, 95%

Numéro de catalogue. AC467961000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC467961000 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AC467961000 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 467961000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique BI-2536
CAS 755038-02-9
Quantité 100 mg
Formule moléculaire C28 H39 N7 O3
Poids de formule 521.66
Forme physique Solide
Type de produit Réactif
Pureté 95%