missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme secondaire pharmaceutique à l’acétate de bétamétasone, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111016005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111016005 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111016005 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur PHR17791G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les normes secondaires pharmaceutiques pour l’application dans le contrôle de la qualité offrent aux laboratoires et fabricants pharmaceutiques une alternative pratique et économique à la préparation de normes de travail internes

Industries mises en vedette : Pharmaceutique (petite molécule)

Specifications

CAS 987-24-6
Remarques sur le degré de pureté Ces normes secondaires offrent une multi-traçabilité vers les USP normes primaires , EP et BP, lorsqu’elles sont disponibles.
Formule linéaire C24H31 FO6
Numéro MDL MFCD00867462
Synonyme Betamethasone 21-acetate; 9 alpha-Fluoro-16 beta-methyl-11 beta,17 alpha,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-acetate
Catégorie Matériel de référence certifié
Quantité 1 g
Poids de formule 434.50
Niveau Matériel de référence certifié