missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Bêta-Endorphine, humain

Numéro de catalogue. AAJ62374MCR
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ62374MCR 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAJ62374MCR Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62374MCR

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

3465,06 g/mol

Les bêta-endorphines produisent des analgésies en se liant aux récepteurs opioïdes (particulièrement du sous-type mu) aux terminaisons nerveuses pré- et post-synaptiques, exerçant principalement leur effet par la liaison présynaptique. Dans le système nerveux central, les bêta-endorphines se lient de la même façon aux récepteurs mu-opioïdes et exercent leur action principale aux terminaisons nerveuses présynaptiques. C’est un puissant analgésique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécifications

Espèces Humain
Méthode de purification HPLC
Format Poudre
À utiliser avec (application) Un neurotransmetteur peptidique opioïde endogène que l’on trouve dans les neurones du système nerveux central et périphérique
Poids moléculaire (g/mol) 3465.06
Type de produit Bêta-Endorphine, humain
Quantité 1 mg
Statut réglementaire RUO

RUO – Usage réservé à la recherche