missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bêta-cyclodextrine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C090025G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C090025G 25 g
C0900100G 100 g
C0900500G 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. C090025G Fournisseur TCI America Code fournisseur C090025G

Identifiants chimiques

CAS 7585-39-9
Formule moléculaire C42H70O35
Poids moléculaire (g/mol) 1134.99
Numéro MDL MFCD00078139
Clé InChI WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme cycloheptaamylose, cycloheptapentylose, .beta.-cyclodextrin, caraway, cyclo-hepta-amylose, cycloheptamaltose, .beta.-dextrin, beta-cycloamylose, beta-cyclodextrin, .beta.-cycloamylose
PubChem CID 131707246
Nom de l’IUPAC 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroxyméthyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2,⁶.2⁸,¹¹.2³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontane-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
SOURIRES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O

Spécifications

Nom ou substance chimique beta-Cyclodextrin
Couleur Blanc-jaune
Quantité 25 g
Poids de formule 1134.99
Pourcentage de pureté ≥98.0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (8)-0101
RTECSNumber GU2293000
TSCA Yes