missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide libre de bestatine MP Biomedicals

Numéro de catalogue. ICN15284405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN15284405 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN15284405 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0215284405

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 58970-76-6
Formule moléculaire C16H24N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 308.38
Numéro MDL MFCD00083262
Clé InChI VGGGPCQERPFHOB-MCIONIFRSA-N
Synonyme bestatin, ubenimex, ubenimexum latin, ubenimex inn:jan, bestatin;ubenimex, s-2-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido-4-methylpentanoic acid, ubenimex bestatin, chembl29292, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine, 3-r-amino-2-s-hydroxy-4-phenylbutanoyl-s-leucine
PubChem CID 72172
Nom de l’IUPAC (2R)-2-[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phénylbutanamido]-4-méthylpentanoïque
SOURIRES CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Bestatin
Nom Remarque Acide libre
Quantité 5 mg
Poids de formule 308.4