missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BES, 0,5M tampon soln., pH 6,0, Thermo Scientific™
Description
Ce Thermo Scientific produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | BES buffer soln. |
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 0.5 M |
| pH | 6.0 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 250 mL |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver au froid |