missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éther méthylique benzyl 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B0424500ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B0424500ML 500 mL
B042425ML 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B0424500ML Fournisseur TCI America Code fournisseur B0424500ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 538-86-3
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.167
Numéro MDL MFCD00025901
Clé InChI GQKZBCPTCWJTAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl methyl ether, methoxymethyl benzene, methyl benzyl ether, benzene, methoxymethyl, ether, benzyl methyl, benzylmethylether, unii-f22rls78bd, .alpha.-methoxytoluene, f22rls78bd, methoxyphenylmethane
PubChem CID 10869
Nom de l’IUPAC Méthoxyméthylbenzène
SOURIRES COCC1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Benzyl Methyl Ether
Couleur Jaune
Point d’ébullition 174 °C
Quantité 500 mL
Numéro UN 3271
Poids de formule 122.17
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide