missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alcool benzylique, réactifs sans chlore (benzénémethanol),
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzyl Alcohol, Chlorine Free (Benzenemethanol) |
| Plage d'ébullition | 205 °C |
| Point de fusion | -15,4 °C |
| Couleur | Incolore |
| pH | Neutre |
| Point d’ébullition | 205 °C |
| Intervalle de fusion | -15,4 °C |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 1 L |
| Gravité spécifique | 1.044 |
| Afficher plus de résultats |