missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzyl 4-chlorophénylcétone, 98%

Numéro de catalogue. AAA1595914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1595914 25 g
AAA1595906 5 g
AAA1595922 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1595914 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1595914
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 1889-71-0 | C14H11ClO | 230,69 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1889-71-0
Formule moléculaire C14H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 230.69
Numéro MDL MFCD00016342
Clé InChI DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl 4-chlorophenyl ketone, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 4'-chloro-2-phenylacetophenone, 4-chlorodeoxybenzoin, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, 4-chlorodesoxy benzoin, chlorodeoxybenzoin, deoxy-4-chlorobenzoin, acmc-20a6by
PubChem CID 233840
Nom de l’IUPAC 1-(4-chlorophényl)-2-phényléthanone
SOURIRES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Benzyl 4-chlorophenyl ketone
Point de fusion 103 °C à 107 °C
Quantité 25 g
Beilstein 976443
Poids de formule 230.69
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H317-H318
Precautionary Statement P261-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche