missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éther benzyle 2-chloroéthylique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B27125G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B27125G 5 g
B271225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B27125G Fournisseur TCI America Code fournisseur B27125G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 17229-17-3
Formule moléculaire C9H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 170.636
Clé InChI UPIMXDQREQJWMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-(Benzyloxy)ethyl Chloride, (2-Chloroethoxymethyl)benzene
PubChem CID 223538
Nom de l’IUPAC 2-chloroétoxyméthylbenzène
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)COCCCl

Spécifications

Nom ou substance chimique Benzyl 2-Chloroethyl Ether
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 170.64
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide