missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution de benzo[a]pyrène, 1000 μg/mL d’acétone, Ultra Scientific

Numéro de catalogue. USEPA1075
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
USEPA1075 1 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. USEPA1075 Fournisseur Brands Code fournisseur EPA10751

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 50-32-8 , 67-64-1
Formule moléculaire C20H12
Poids moléculaire (g/mol) 252.32
Numéro MDL MFCD00003602
Clé InChI FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2336
ChEBI CHEBI:29865
Nom de l’IUPAC pentacyclo[10.6.2.0²,⁷.0⁹,¹⁹.0¹⁶,²⁰]icosa-1(18),2,4,6,8,10,12,14,16,19-décaene
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C=C1C=CC3=CC=CC4=CC=C2C1=C34

Spécifications

Nom ou substance chimique Benzo[a]pyrene Solution
CAS % maximal 99.87, 0.12
Noms des analytes ou des composants methanol,benzidine
Élément Méthanol, Benzidine
Solvant ou matrice Méthanol
Quantité 1 x 1 mL
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 5000μg/mL