missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorhydrate de benzamidine, 99%

Numéro de catalogue. AC401790050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Bouteille en verre
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC401790050 5 g Bouteille en verre
AC401790250 25 g Bouteille en verre
AC401791000 100 g Bouteille en verre
AC401795000 500 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. AC401790050 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 401790050
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 1670-14- | C7H9ClN2 | 156,61 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1670-14-
Formule moléculaire C7H9ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Numéro MDL MFCD00066285
Clé InChI LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
PubChem CID 16219042
SOURIRES Cl.NC(=N)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Benzamidine hydrochloride
Point de fusion 167,0 °C à 171,0 °C
Couleur Blanc
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 98,5% min. (HPLC)
Emballage Bouteille en verre
Formule linéaire C(NH2)NHC6H5·HCl
Quantité 5 g
Beilstein 09,28
Fieser 06,27
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble
Nom de l’IUPAC benzènecarboximidamide; s’hydrater; Chlorhydrate
Poids de formule 156.61
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
EINECSNumber 216-795-4

RUO – Usage réservé à la recherche