Learn More
Chlorure de benzalkonium
Description
Agent actif de surface cationique Le chlorure de benzalkonium est utilisé dans la teinture textile, les adoucisseurs, les agents antistatiques, les émulsifiants et les conditionneurs. Il agit comme un détergent cationique. Il est aussi utilisé comme conservateur dans des produits pharmaceutiques comme les gouttes et vaporisateurs pour les yeux, les oreilles et les nezaux. De plus, c’est un ingrédient actif dans les produits de soins personnels tels que les désinfectants pour les mains, les shampoings, les déodorants et les lingettes humides. De plus, il est utilisé dans une étude pour évaluer son action sur les cellules épithéliales conjonctivales in vitro.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Ampouled under argon
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzalkonium chloride |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN2923 |
| Indice de Merck | 14,1059 |
| Renseignements sur la solubilité | Miscible avec de l’eau, de l’acétone, de l’éther et de l’alcool; Légèrement miscible avec le benzène. |
| Forme physique | Semi-solide |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302+H312-H314-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H314-H318-H302-H312; Causes severe skin burns and eye damage. Causes serious eye damage. Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. |
| Precautionary Statement | P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLIDS, TOXIC, N.O.S. |
| EINECSNumber | 264-151-6 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche