missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzaldéhyde diméthyle acétal, 99%
Description
Utilisé dans des saveurs de légumes comme le persil et les carottes. Pour les parfums d’amande, de noix, de fruit, de violette et d’autres parfums de noix et floraux.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans des saveurs de légumes comme le persil et les carottes. Pour les parfums d’amande, de noix, de fruit, de violette et d’autres parfums de noix et floraux.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Notes
Gardez le contenant bien fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conservez à l’abri des agents oxydants et des acides.
Utilisé dans des saveurs de légumes comme le persil et les carottes. Pour les parfums d’amande, de noix, de fruit, de violette et d’autres parfums de noix et floraux.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Notes
Gardez le contenant bien fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conservez à l’abri des agents oxydants et des acides.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzaldehyde dimethyl acetal |
| Densité | 1.014 |
| Point d’ébullition | 196 °C |
| Point d’éclair | 69 °C (156 °F) |
| Odeur | Caractéristiques |
| Indice de réfraction | 1.4935 |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 2044501 |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool. |
| Poids de formule | 152.2 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H227-H302 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H302-H227 Harmful if swallowed. Combustible liquid. |
| Precautionary Statement | P210-P264b-P270-P280-P301+P312-P330-P370+P378q-P501c |
| EINECSNumber | 214-413-0 |
| RTECSNumber | CU5774000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche