missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Refroidisseurs de laboratoire
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 1535064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures:
-20 °C
0 °C
Array:
3 x 4
4 x 5
4 x 8
Capacité:
12 fioles cryogéniques (0,2 à 1,5 mL)
12 fioles cryogéniques, tubes microcentrifuges (0,2 à 0,5 mL)
12 tubes (0,2 à 0,5 mL)
12 tubes (diamètre de 12 à 13 mm)
12 tubes (diamètre de 16 à 17 mm)
20 tubes (0,2 à 0,5 mL)
32 fioles cryogéniques, tubes de microcentrifuge (0,2 à 0,5 mL)
32 tubes (0,2 à 0,5 mL)
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plage de températures Array Capacité
1535064 0 °C 3 x 4 12 tubes (diamètre de 16 à 17 mm)
0974072 -20 °C 4 x 5 20 tubes (0,2 à 0,5 mL)
1535061 -20 °C 3 x 4 12 tubes (0,2 à 0,5 mL)
1535051 -20 °C 4 x 8 32 tubes (0,2 à 0,5 mL)
1535063 0 °C 3 x 4 12 tubes (diamètre de 12 à 13 mm)
1535053 0 °C 3 x 4 12 fioles cryogéniques, tubes microcentrifuges (0,2 à 0,5 mL)
1535054 0 °C 4 x 8 32 fioles cryogéniques, tubes de microcentrifuge (0,2 à 0,5 mL)
1535062 -20 °C 3 x 4 12 fioles cryogéniques (0,2 à 1,5 mL)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 1535064 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51161600

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Protégez les enzymes, les cellules, les réactifs et les solutions en maintenant la température du congélateur en travaillant sur le laboratoire à l’aide de refroidisseurs de paillas.

Protégez les enzymes, les cellules, les réactifs et les solutions en maintenant la température du congélateur sur le banc de laboratoire à l’aide Thermo Scientific™ de refroidisseurs de paillas.

  • Maintenez la température du congélateur pendant les cycles sans gel, les pannes de courant et les ouvertures accidentelles des portes
  • Contient 12, 20 ou 32 tubes
  • Des inserts sont inclus pour des tubes de 1,5 mL afin d’être compatibles pour contenir des tubes de microcentrifuge de 0,2 à 0,5 mL
  • Grille imprimée sur un couvercle à clé unidirectionnelle pour une bonne orientation et identification de l’échantillon
  • Moulé en polycarbonate résistant aux chocs avec poignée de verrouillage pour un usage à long terme
  • Empilable pour économiser de l’espace

Spécifications

Hauteur (métrique) 190 mm
Hauteur (impériale) 7,5 in
Longueur (métrique) 197 mm
Longueur (impériale) 19,69 cm (7,75 po)
Largeur (métrique) 140 mm
Largeur (impériale) 5,5 in
Dimensions (L x l x H) 7,75 x 5,5 x 7,5 po. (197 x 140 x 190 mm)
Aperçu général Compartiments 3x4, pour dia.fioles de 16-17 mm
Array 3 x 4
Maintien de la temp., heures <1 °C, 5.0
Conception Couvercle non rempli/transparent
Matériau Polycarbonate
Type de produit Refroidisseur d’établi
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 0,2 à 0,5 mL
Capacité 12 tubes (diamètre de 16 à 17 mm)
Plage de températures 0 °C
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats