missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel Art™ Plateaux de stérilisation en polypropylène
Description
Les plateaux en plastique polypropylène résistants à la corrosion ont des coins arrondis pour un nettoyage facile et des côtés lisses et effilés pour l’empilage.
- Idéal pour stériliser les instruments, les bouteilles contenant de l’agar, de l’eau déionisée, du sérum physiologique et d’autres réactifs, ainsi que pour nettoyer en toute sécurité la verrerie dans les éviers
- Les plateaux sont autoclavables à la vapeur à 121 °C (250 °F)
- Les couvertures sont vendues séparément
Order Info
Les couvertures sont vendues séparément.
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 18 L |
| Dimensions (L x l x H) | 20,3 x 15,5 x 5 po. (53,3 x 39,4 x 12,7 cm) |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 12.7 cm |
| Longueur (métrique) | 53.3 cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Catégorie | Plateau de stérilisation |
| Largeur (métrique) | 39.4 cm |
| À utiliser avec | S’adapte au couvercle du plateau de 18L, Mfr. No. H162590000 |
| Longueur (impériale) | 21 po |
| Afficher plus de résultats |