missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Plateau de lames pour microscope
Description
Le fond en polystyrène blanc offre un bon contraste visuel pour observer les teintures et les taches
- Range les toboggans en position horizontale pour une visibilité totale
- La découpe pratique des doigts simplifie le retrait des glissières
- Chaque plateau contient 20 caisses standard de 1 x 3 po. (25 x 75 mm) diapositives
- Peut être utilisé indépendamment ou rangé commodément dans l’armoire à plateau coulissante (Mfr. No. 445830000, vendu séparément)
- Dimensions : 6,5 x 13,5 po. (17 x 34 cm)
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | bac de conservation des lames |
| Capacité de lame | 20 |
| Couleur | Blanc |
| Capacité de dispositif | 20 |
| À utiliser avec (équipement) | Lames de microscope |
| Matériau | Polystyrène |