missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Sac d’élimination des biohazards de laboratoire

Numéro de catalogue. 13717277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
8,5 x 12 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
13717277 8,5 x 12 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 13717277 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F131660001
Obtenez jusqu’à 500 $ de produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour l’élimination des pointes et des tubes.

  • Rouge vif
  • Comporte un long rabat pour faciliter l’ouverture
  • Imprimé avec le symbole de biohazard et l’écusson indicateur de stérilisation
  • Fabriqué en polyéthylène haute densité à haute densité
  • La taille permet de retourner le sac sur la main pour ramasser les déchets en toute sécurité.
  • Autoclavable à vapeur à 121 °C (250 °F)

Spécifications

Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Attache autobloquante
Couleur Rouge
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Pour l’élimination des pointes et des tubes.
Comprend Sacs seulement
Matériau HDPE (Poids moléculaire élevé)
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 0,72 million
Dimensions (L x P) 8,5 x 12 po.
Longueur (impériale) 8,5 in
Largeur (impériale) 8,5 in
Type de produit Sac d’élimination des biohazards de laboratoire
Capacité (impériale) 0,5 gal.
Capacité (métrique) 2 L
Longueur (métrique) 21.6 cm
Largeur (métrique) 22 cm
Épaisseur (métrique) 0.018 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats