missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Système de collecte d’aspirateur à vide HiFlow

Numéro de catalogue. 13717300
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
UE
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de prise
13717300 UE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 13717300 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F199170250
Obtenez jusqu’à 500 $ de produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Système compact et portable de collecte d’aspiration HiFlow sous vide, idéal pour l’aspiration sous vide de divers liquides, y compris des milieux de culture tissulaire, des surnadants et des déchets chimiques, disponible avec la pompe d’origine ou HiFlow.

  • Autonome – aucun système de vide externe requis
  • Léger avec 3,78 L (1,0 gal.) bouteille, tuyaux
  • Pompe intégrée, sans entretien, aspire rapidement et facilement les fluides
  • Débit plus élevé pour fonctionner de façon fiable avec des pointes de pipette à 8 canaux, même avec 4 canaux vides
  • Comprend des déconnexions rapides pour permettre un retrait, un vidage et un remplacement faciles de la bouteille
  • Faible niveau de bruit (76 dB ou moins à 1 m); vibrations minimales de la pompe
  • La bouteille de collecte en polypropylène résistante aux produits chimiques et à la corrosion présente une construction à paroi épaisse et une sortie de déverrouillage de sécurité pour éviter l’implosion sous vide
  • Filtre hydrophobe remplaçable protège le moteur de la pompe contre la contamination des fluides
  • La bouteille de collecte, le couvercle, les tubes et les connecteurs sont autoclavables à 121 °C; tous sont maintenus dans le boîtier de la pompe en polypropylène
  • Fourni avec une prise EU (un adaptateur est requis pour un usage au Royaume-Uni)

Warranty

Garantie limitée d’un an

Spécifications

Comprend Le transformateur comprend un cordon supplémentaire pour les prises de type C de 220 V
Certifications/Conformité UL, CE et CSA
Dimensions (L x l x H) 23,2 x 17,1 x 43,8 cm (9,12 x 6,75 x 17,25 po.)
Type de prise UE
Débit 23 LPM
Type de pompe Pompe à vide à haute capacité
Pression maximale 3 psi
Tension 110/120 V