missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Mini-homogénéiseur à perles Mill 4
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 15340164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
115/230 VAC
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Tension
15340164 115/230 VAC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 15340164 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 15340164

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Entraînement moteur à grains à 4 moteurs, chariot tubulaire intégré de 0,5, 1,5 et 2 mL, chariot tubulaire de 7 mL, trousse d’outils, manuel d’instructions.

Conçu pour un usage personnel.

  • Large plage de performances, allant du mélange doux à l’homogénéisation à haute force
  • Une petite surface nécessite un minimum d’espace de laboratoire
  • Adapté pour homogénéiser jusqu’à 4 échantillons en quelques secondes
  • Extraction reproductible de protéines et d’acides nucléiques
  • Traiter simultanément 4 échantillons de 0,5 mL, 4 échantillons de 1,5 mL, 4 de 2 mL ou 1 x 7 mL

Warranty

1 an

Spécifications

Tension 115/230 VAC
Exigences électriques 220V UK Cord, 150W
Volume d’échantillon (métrique) 25 μL to 5 mL
Dimensions (L x l x H) 21.5 (W) x 25.4 (D) x 29.2 (H)
Certifications/Conformité CE, UKCA
Aperçu général Homogénéiseur de broyeur à billes à 4 échantillons
À utiliser avec (application) Tissue homogenization, tissue disruption, protein extraction, RNA extraction, DNA extraction, metabolite extraction, proteomics, PCR, enzyme extraction, genomics, metabolomics
Comprend Moteur à grains à 4 moteurs, chariot tubulaire intégré de 0,5, 1,5 et 2 mL, chariot tubulaire de 7 mL, trousse d’outils, manuel d’instructions
Type d’emballage Box
Type de produit Homogénéiseur de moulin à perles