missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Difco™ Antigène de salmonelle VI

Numéro de catalogue. DF2142504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
DF2142504 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Le produit indiqué contient du mercure. Les produits contenant du mercure ne doivent pas être jetés à la poubelle. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme déchets dangereux. Les produits contenant du mercure peuvent être assujettis à des réglementations municipales, provinciales ou fédérales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas offerts à la vente dans certains États. Contient également de l’azoture de sodium, toxique par inhalation, par contact cutané et par ingestion. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment à l’eau. Lors de l’élimination, rincer avec un grand volume d’eau pour éviter l’accumulation d’azide. L’emballage contient du caoutchouc naturel sec
Numéro de catalogue. DF2142504 Fournisseur BD Code fournisseur 221421
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le produit indiqué contient du mercure. Les produits contenant du mercure ne doivent pas être jetés à la poubelle. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme déchets dangereux. Les produits contenant du mercure peuvent être assujettis à des réglementations municipales, provinciales ou fédérales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas offerts à la vente dans certains États. Contient également de l’azoture de sodium, toxique par inhalation, par contact cutané et par ingestion. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment à l’eau. Lors de l’élimination, rincer avec un grand volume d’eau pour éviter l’accumulation d’azide. L’emballage contient du caoutchouc naturel sec

Contrôle de qualité des antisérums anti-Salmonella O Difco™ par des tests d'agglutination sur lame

  • Suspensions chimiquement stabilisées et inactivées de souches connues
  • Antigène d’identification homologue : Vi
  • Chaque flacon permet d’effectuer 20 tests sur lame.
  • Azoture de sodium (0,1 %) utilisé comme agent de conservation.

Utilisé pour le contrôle de qualité des antisérums O Salmonella Poly A-I et Vi, Vi.

Spécifications

Type de produit Antigène
À utiliser avec (application) Utilisé dans le contrôle de qualité de salmonelle O Antisera Poly A-I & Vi (226641) et Vi (228271)
Quantité 1 mL