missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Bacto™ Bouillon trypticase de soja (milieu de digestion soja-caséine)
Description
Le bouillon trypticase de soja (milieu de digestion soja-caséine) est un milieu à usage général utilisé dans les procédures qualitatives pour la culture de micro-organismes exigeants et non exigeants à partir d'une variété d'échantillons cliniques et non cliniques. Le TSB est un milieu nutritif qui favorise la croissance d’une grande variété de micro-organismes, notamment les bactéries aérobies, facultatives et anaérobies courantes, ainsi que les champignons.
- Cette formulation est incluse dans le USP en tant que milieu destiné à être utilisé dans la réalisation de tests de dénombrement microbien et de tests pour des micro-organismes spécifiques lors du contrôle de produits pharmaceutiques non stériles.
- Le TSB a été choisi par le Service d'inspection sanitaire des animaux et des végétaux (Animal and Plant Health Inspection Service) du ministère américain de l’Agriculture (USDA) pour détecter les bactéries viables dans les vaccins vivants.
- Le TSB est recommandé pour tester les contaminants bactériens dans les cosmétiques et est conforme aux normes établies dans l’industrie alimentaire.
- En raison de sa capacité à favoriser la croissance, le TSB est également recommandé comme bouillon d’inoculation pour les tests de sensibilité aux anti-microbiens par diffusion sur disque et dilution en gélose, conformément aux normes établies par le Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
- Utilisé dans l’isolement de : Neisseria meningitides 13090, Staphylococcus epidermidis 12228, Streptococcus pneumoniae 6305, Streptococcus pyogenes 19615, Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Bacillus subtillis 6633, Candida albicans 10231, Escherichia coli 8739, Pseudomonas aeruginosa 9027, Salmonella enterica subsp. enterica sérotype Typhimurium 14028, Staphylococcus aureus 6538
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP |
| Couleur | Beige clair |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Forme | Déshydraté (fluide, homogène) |
| Type de milieu | Bouillon Trypticase soja (TSB) |
| Type de produit | Milieux de culture de microbiologie |
| Formule | Digeste pancréatique de caséine 17 g/L, digestion papaïque de soja 3 g/L, dextrose 2,5 g/L, chlorure de sodium 5 g/L, phosphate dipotassique 2,5 g/L |
| À utiliser avec (application) | Culture de micro-organismes exigeants et non exigeants à partir d’une variété d’échantillons cliniques et non cliniques |
| Type d’emballage | Bouteille |
| Quantité | 500 g |