missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Difco™ Adjuvants

Numéro de catalogue. DF3114338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Adjuvant complet de Freund
Complete H37Ra
Mycobacterium butyricum
Mycobacterium tuberculosis H37Ra
Quantité:
6 x 100 mg
6 x 10 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit Quantité
DF3114338 Mycobacterium tuberculosis H37Ra 6 x 100 mg
DF0638607 Adjuvant complet de Freund 6 x 10 mL
DF0639606 Adjuvant complet de Freund 6 x 10 mL
DF0640337 Mycobacterium butyricum 6 x 100 mg
DF3113605 Complete H37Ra 6 x 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’humain.
Numéro de catalogue. DF3114338 Fournisseur BD Code fournisseur 231141

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’humain.

Utilisé pour préparer des émulsions antigène-adjuvantes. BD™ Difco™ Les adjuvants sont utilisés dans des études immunologiques sur des animaux de laboratoire. Non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’humain.

  • Les adjuvants sont mélangés avec une solution ou une suspension d’antigène aqueux
  • Une fois injectés, ils fournissent un réservoir d’antigène émulsifié au site d’injection et permettent à l’antigène d’être libéré sur une période prolongée
  • Avec les adjuvants, la réponse immunitaire aux antigènes (surtout les antigènes solubles) est renforcée et prolongée
  • Utilisez un adjuvant Freund incomplet pour éviter l’utilisation de bacilles acido-résistants; cependant, la réponse des anticorps n’est pas aussi marquée qu’avec l’adjuvant complet

Spécifications

À utiliser avec (application) Études immunologiques avec des animaux de laboratoire
Type de produit Mycobacterium tuberculosis H37Ra
Formule M. tuberculosis H37 Ra tué pour une utilisation dans les adjuvants
Contenu et stockage Conservez dans des conditions fraîches et sèches, dans des contenants bien fermés, loin des agents oxydants.
Quantité 6 x 100 mg