missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD BBL™ Mycoflask™ Milieu préparé au bouillon liquide Sabouraud, modifié

Numéro de catalogue. B21014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/Pk.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B21014 10/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B21014 Fournisseur BD Code fournisseur B221014

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé pour la culture de levures et de moisissures

Les tubes avec des bouchons serrés doivent être ouverts soigneusement pour éviter les blessures causées par la brisure du verre.

Spécifications

Type de bouillon Bouillon liquide de Sabouraud, modifié (milieu d’analyse des antibiotiques no 13)
Type de couvercle Bouchon hermétique
Certifications/Conformité ISO/DIS, 11014, AOAC, USP
Couleur Beige
Contenu et stockage 2 à 25°C
Détecte Bacilles tuberculeux et champignons
Forme Liquide
Format Liquide, tube
Origine de la fabrication États-Unis
Type de milieu Bouillon liquide Sabouraud
Type de produit Tube de bouillon
Stérilité Stérile
Classe d’organismes cibles Champignons
Type d’essai Culture microbienne
Formule Digestat pancréatique de caséine 5 g/L, digestat peptique de tissus animaux 5 g/L, dextrose 20 g/L
À utiliser avec (application) Culture de levures et de moisissures
Nb par paquet 10
Type d’emballage Tube avec bouchon hermétique
Quantité 10/Pk.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Pour usage diagnostique in vitro.