missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD BBL™ Plasma de coagulase, lapin, avec du citrate

Numéro de catalogue. B40661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 3 mL
10 x 15 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B40661 10 x 15 mL
B40658 10 x 3 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B40661 Fournisseur BD Code fournisseur 240661
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Se reconstitue pour utilisation avec la méthode directe en tube. BD™ BBL™ Le plasma coagulase de lapin au citrate est un réactif lyophilisé permettant d'identifier qualitativement et de déterminer la pathogénicité de Staphylococcus aureus.

L’identification des staphylococcies repose sur un examen microscopique, la morphologie coloniale, ainsi que les caractéristiques culturelles et biochimiques. Les staphylocoques associés à une infection aiguë, peuvent coaguler le plasma. Le critère le plus largement utilisé et généralement accepté pour l’identification de ces organismes pathogènes, repose sur la présence de l’enzyme coagulase.

Staphylococcus aureus produits deux types de coagulase, libre et liée. La coagulase libre est une enzyme extracellulaire, produite lorsque l’organisme est cultivé dans du bouillon. La coagulase liée, aussi appelée facteur agglutinant et reste attachée à la paroi cellulaire de l’organisme. Dans le test direct en tube, la coagulase libre libérée par la cellule agit sur la prothrombine présente dans le plasma coagulase afin de produire un composé semblable à la thrombine. Ce produit agit ensuite sur le fibrinogène afin de former un caillot de fibrine.

  • Offert en emballages de 10 tubes se reconstituant à 3 mL ou 15 mL pour utilisation avec la méthode directe en tube
  • Conserver le plasma reconstitué à 2 –8 °C pendant un maximum de 14 jours ou aliquoter et congeler rapidement pendant un maximum de 30 jours

Spécifications

Couleur Brun pâle
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Forme Lyophilisé, liquide
Type de produit Plasma de coagulase de lapin
Formule Plasma de lapin lyophilisé avec citrate de sodium 0,85 % et chlorure de sodium 0,85 %
À utiliser avec (application) Procédures qualitatives pour l’identification de Staphylococcus aureus
Quantité 10 x 15 mL
Espèces Lapin