missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BBL™ CultureSwab EZ™ et CultureSwab EZ II™
Description
Comprend
Éponge en polyuréthane sur un arbre en plastique fixé à un capuchon, qui est inséré dans un tube de transport en plastique fourni
- Pas de dilution de l’échantillon avec ce système sec et pas d’ampoule à écraser
- Le système de transport élimine la prolifération excessive des organismes et les éléments non viables typiquement présents dans les systèmes à base d’agar
- Les micro-organismes aérobies restent viables pendant environ 48 heures
- Possède un fond tubulaire arrondi pour une manipulation plus facile et un emballage de film résistant à l’eau avec un joint inviolable
- BD CultureSwab EZ II est similaire à BD CultureSwab EZ, mais formaté comme un système à double prélèvement, permettant une coloration de Gram simultanée et d’autres tests antigéniques directs
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Système de prélèvement™ culturel EZ |
| Stérilité | Stérile |
| Configuration des écouvillons | Applicateur double |
| À utiliser avec (application) | Pour la collecte et le transport d’échantillons aérobies microbiologiques |
| Comprend | Éponge unique en polyuréthane, arbre en plastique, capuchon, inséré dans un tube de transport en plastique |
| Quantité | 100/Pk. |
| Matériau de l’arbre | Plastique |
| Conditions de stockage | 15 °C à 30 °C |