missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Kit spécial de déversement d’acide de batterie

Numéro de catalogue. 19666522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
24.6 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
19666522 24.6 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19666522 Fournisseur Brady™ Code fournisseur SKBATT

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Contient des absorbants traités à des tensioactifs et des contenus conçus pour absorber l’acide des batteries tout en restant chimiquement inerte

  • Combinez serviettes, accessoires et EPI afin d’être prêt en cas d’urgence
  • Placez-les dans l’installation afin d’être prêt en cas de déversement
  • Un seau à bouchon à vis réutilisable garde le contenu propre et facilement accessible

Spécifications

Couleur Blanc
Capacité (métrique) 24.6 L
Matériau Polyéthylène
Catégorie Trousse portative de déversement
Comprend Un sac granulé (1 lb.), une visière, un tablier en néoprène, une paire de lunettes de protection, une paire de gants en néoprène, une pelle et un grattoir, un de 15 x 19 po. Des coussinets, deux de 3 pouces. x 4 pieds de bas, deux sacs à jeter
Poids (impériale) 15.5 lb.
Poids (métrique) 34.18 kg