missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfate de baryum, poudre, réactif BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™

Numéro de catalogue. 2002413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
2002413 2.5 kg Bouteille en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 2002413 Fournisseur Avantor Code fournisseur AVR103005

Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Produits chimiques de haute qualité pour un usage de laboratoire et industriel spécialisé

Identifiants chimiques

CAS 7727-43-7
Formule moléculaire BaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 233.38
Numéro MDL MFCD00003455
Clé InChI TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
SOURIRES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Barium Sulfate
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Nom de l’IUPAC Sulfate de baryum (2+)
Poids de formule 233.39
Niveau Réactif BAKER ANALYZED™
Emballage Bouteille en polyéthylène
Gravité spécifique 1L = 4.50kg